Merck
339156
Sigma-Aldrich
Barium thiocyanate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(SCN)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
253.49 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES記法
O.N#CS[Ba]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ba.H2O/c2*2-1-3;;/h2*3H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
RPIMIEHGCRZMML-UHFFFAOYSA-L
詳細
The phosphorescence emission spectra and lifetime of the thiocyanate salt of barium has been measured.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339156-50G:
339156-VAR:
339156-BULK:
339156-10G:4548173287287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lower-Energy Electronic States of HNCS, NCS-, and Thiocyanate Salts.
McDonald JR, et al.
J. Chem. Phys. , 51(5), 1723-1731 (1969)