Merck
317551
Sigma-Aldrich
1,3-プロパンジオールジp-トシレート
98%
別名:
トリメチレングリコールジp-トシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,470
¥9,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,470
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3(CH2)3O3SC6H4CH3
CAS番号:
分子量:
384.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
90-92 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16(9-5-14)24(18,19)22-12-3-13-23-25(20,21)17-10-6-15(2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
InChI Key
ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
317551-BULK:
317551-VAR:
317551-25G:
317551-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shivashankar Khanapur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(3), 466-472 (2016-10-30)
The cerebral adenosine A
Shivashankar Khanapur et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(15), 6765-6780 (2014-07-26)
Cerebral adenosine A2A receptors (A2ARs) are attractive therapeutic targets for the treatment of neurodegenerative and psychiatric disorders. We developed high affinity and selective compound 8 (SCH442416) analogs as in vivo probes for A2ARs using PET. We observed the A2AR-mediated accumulation