Merck
338117
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24BrO2P
CAS番号:
分子量:
443.31
Beilstein:
5209374
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C1COC(CC[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O1
InChI
1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZCJKBPSRKLHANV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Wittigオレフィン化
  • H3/H4サブタイプ選択性を持つヒスタミンレセプター結合に関するリガンドの合成
  • ホスホジエステラーゼ4およびセロトニン再取り込みのデュアルインヒビターの合成
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338117-250G:
338117-VAR:
338117-5G:
338117-25G:
338117-BULK:
試験成績書(COA)