アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
70-71 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
337110-1G:
337110-VAR:
337110-5G:
337110-BULK:
試験成績書(COA)