Merck
337072
Sigma-Aldrich
Lead(II) molybdate
99.9% trace metals basis
別名:
モリブデン酸 鉛(II)塩, モリブデン酸第一鉛, 鉛 モリブデンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbMoO4
CAS番号:
分子量:
367.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: lead
reagent type: catalyst
SMILES記法
[PbH2++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
InChI Key
XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
光触媒反応に用いる触媒
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337072-10G:4548173136844
337072-BULK:
337072-VAR:
337072-100G:
試験成績書(COA)