Merck
336955
Sigma-Aldrich
トリ-tert-ブチルホスフィン
90%, technical grade
別名:
P(t-Bu)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]3P
CAS番号:
分子量:
202.32
Beilstein:
1738613
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
336955-1G-BULK:
336955-VAR:
336955-5G:
336955-5G-BULK:
336955-1G:
336955-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minseon Kong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-19)
The leakage and volatilization of liquid electrolytes limit the commercialization of dye-sensitized solar cells (DSCs). As solid-state (ss) hole-transporting materials, free from leakage and volatilization, biscarbazole-based polymers with different molecular weights (PBCzA-H (21,200 g/mol) and PBCzA-L (2450 g/mol)) were applied