Merck
336262
Sigma-Aldrich
スズ酸ナトリウム 三水和物
95%
別名:
スズ酸ナトリウム水和物(Na2 SnO3 .3H2O), 酸化スズナトリウム三水和物(Na2 SnO3 .3H2O), 酸化スズナトリウム(Na2 SnO3)、三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SnO3·3H2O
CAS番号:
分子量:
266.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tin
SMILES記法
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI Key
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
スズ酸ナトリウム三水和物は、以下を合成する前駆体として使用できます。
  • ガラス状炭素電極の修飾に使用するスズ酸ランタンのナノ粒子。
  • 生体試料中のジメトリダゾールを選択的に検出するスズ酸ネオジムナノ粒子。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336262-500G:4548173937779
336262-BULK:
336262-VAR:
336262-5G:
336262-100G:4548173937762
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2