Merck
335428
Sigma-Aldrich
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine
98%
別名:
2-(4-Nitrophenyl)-5-nitroaniline, 4,4′-Dinitro-[1,1′-biphenyl]-2-amine, 5-nitro-2-(4-nitrophenyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4C6H3(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
259.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
208-210 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1cc(ccc1-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O4/c13-12-7-10(15(18)19)5-6-11(12)8-1-3-9(4-2-8)14(16)17/h1-7H,13H2
InChI Key
FRZPYFUNNLIMEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine is a nitrated aromatic amine that is a direct mutagen.[1][2] In Salmonella typhimurium TA100, 4,4′-dinitro-2-biphenylamine causes base-pair reversion in the histidine locus.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
335428-25G:
335428-5G:
335428-BULK:
335428-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mutagenicity and antimutagenicity studies of tannic acid and its related compounds.
Chen SC and Chung KT.
Food And Chemical Toxicology, 38(1), 1-5 (2000)
S C Chen et al.
Mutation research, 395(2-3), 223-227 (1998-02-18)
Among p-phenylenediamine, benzidine and the analogues we previously tested, only the nitro-group containing 2-nitro-p-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 4-nitro-o-phenylenediamine and 4,4'-dinitro-2-biphenylamine caused base-pair reversion in the histidine locus of Salmonella typhimurium TA100. In order to determine the types of mutations involved, such as
K Chung et al.
Mutation research, 465(1-2), 165-171 (2000-03-10)
Four nitrated aromatic amines (2-nitro-p-phenylenediamine [2NPD], 3-nitro-o-phenylenediamine [3NPD], 4-nitro-o-phenylenediamine [4NPD] and 4,4'-dinitro-2-biphenylamine [DNBA]) are direct-acting mutagens in Salmonella typhimurium strain TA100. These compounds were tested further using the Xenometrix strains of S. typhimurium: TA7001, TA7002, TA7003, TA7004, TA7005, and TA7006