Merck
335401
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-2,6-ジフェニルフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
291.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1-c2ccccc2)[N+]([O-])=O)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO3/c20-18-16(13-7-3-1-4-8-13)11-15(19(21)22)12-17(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H
InChI Key
YCXQKJXTGDYKIO-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Nitro-2,6-diphenylphenol reacts with nitrogen dioxide in benzene solution to give the C2-epimeric 2,6-dihydroxy-4,5-dinitrocyclohex-3-enones.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
335401-1KG:
335401-BULK:
335401-VAR:
335401-1G:
335401-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of 4-Methyl-2, 6-diphenylphenol and 4-Nitro-2, 6-diphenylphenol with Nitrogen Dioxide.
Hartshorn MP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 38(11), 1613-1620 (1985)