Merck
335037
Sigma-Aldrich
ジヒドリドテトラキス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)
別名:
テトラキス(トリフェニルホスフィン)ルテニウムジヒドリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥19,100
¥19,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥19,100
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]4RuH2
CAS番号:
分子量:
1156.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES記法
[RuH2].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
InChI Key
RXFATFKBDIQXLS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ニトリルの水和、アルキンの異性化、Knoevenagel反応および共役付加、移動水素化に用いる触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335037-BULK:
335037-2.5G:
335037-500MG:
335037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Murahashi, S-I.; Sasao, S. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2521-2521 (1992)
Ma, D.; Lu, X.
Tetrahedron Letters, 30, 843-843 (1989)
Naota, T.; Taki, H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 5954-5954 (1989)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.