Merck
334510
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoplatinate(IV)
別名:
ヘキサキス(シアノ)白金酸二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Pt(CN)6
CAS番号:
分子量:
429.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
crystalline
SMILES記法
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.2K.Pt/c6*1-2;;;/q;;;;;;2*+1;-2
InChI Key
QHUVCDBBKULIIT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
334510-VAR:
334510-500MG:4548173136448
334510-BULK:
334510-2.5G:4548173136431
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)