Merck
334499
Sigma-Aldrich
フッ化鉄(III) 三水和物
別名:
フッ化第二鉄三水和物, 三フッ化鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeF3 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
166.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
濃度
32.3-34.6% Fe (by Na2S2O3, titration)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
InChI Key
XILAUHRDSUSGOG-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334499-VAR:
334499-25G:
334499-BULK:
334499-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。