Merck
334162
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
About This Item
化学式:
C6H5SO2CH=CHSO2C6H5
CAS番号:
分子量:
308.37
Beilstein:
2334889
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
221-223 °C (lit.)
官能基
sulfone
SMILES記法
O=S(=O)(\C=C\S(=O)(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c15-19(16,13-7-3-1-4-8-13)11-12-20(17,18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI Key
YGBXMKGCEHIWMO-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chiral BINAP-AuTFA- and chiral BINAP-AgTFA (TFA = trifluoroacetate anion) -promoted catalytic enantioselective 1,3-dipolar cycloadditions of iminoglycinates with trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene were studied.[1]
アプリケーション
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334162-BULK:
334162-1G:
334162-5G:
334162-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Binap-gold (I) trifluoroacetate as a bifunctional catalyst for the synthesis of chiral prolines through 1, 3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides.
Martin-Rodriguez M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(9), 1184-1186 (2010)
J L Aceña et al.
Organic letters, 2(23), 3683-3686 (2000-11-14)
A new total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin 1 has been accomplished in 19 steps (8% overall yield) from two readly available compounds, furan and trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene.