Merck
334111
Sigma-Aldrich
ジペンテン
technical, for use as solvent (for the paint industry), mixture of various terpenes
別名:
(±)-リモネン, p-メンタ-1,8-ジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
3587825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for use as solvent (for the paint industry)
technical
蒸気密度
>4.7 (80 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
458 °F
組成
Major isomer: 3-Carene
Minor isomers: Limonene, β-pinene and α-pinene
expl. lim.
0.7-6.1 %, 150 °F
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
170-180 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジペンテン(リモネン)は、ポリマーおよび燃料化学における潜在的な用途を持つモノテルペンオレフィンです。また、香料および芳香剤として広く使用されています。 ジペンテン(リモネン)は緑色の溶媒として有望です。 リモネンとOHおよびODラジカルとの反応速度が、四重極質量分析計と組み合わせた低圧フローチューブ反応器で研究されました。
アプリケーション
ジペンテンは、ホスファチジルセリンの酵素的合成のための反応媒体の溶媒として使用されます。
その他情報
テルペンの混合物が含まれています。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334111-4L:
334111-VAR:
334111-25ML:
334111-1L:
334111-18L:
334111-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tristan Braure et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(40), 9482-9490 (2014-09-12)
The kinetics of the reactions of limonene with OH and OD radicals has been studied using a low-pressure flow tube reactor coupled with a quadrupole mass spectrometer: OH + C10H16 → products (1), OD + C10H16 → products (2). The
Yan-Hong Bi et al.
Biotechnology letters, 37(1), 115-119 (2014-09-13)
The bio-based solvents limonene and p-cymene obtained from citrus waste were innovatively employed as the reaction media for enzymatic synthesis of phosphatidylserine. (R)-(+)-Limonene, which is available in large quantities from citrus waste, and its close derivative p-cymene, are promising green
Patrizia A d'Alessio et al.
Life sciences, 92(24-26), 1151-1156 (2013-05-15)
To further explore the anti-inflammatory properties of d-Limonene. A rat model was used to compare evolution of TNBS (2,5,6-trinitrobenzene sulfonic acid)-induced colitis after oral feeding with d-Limonene compared to ibuprofen. Peripheral levels of TNF-α (Tumor Necrosis Factor alpha) were assessed
Shafeeque Ahmad et al.
Food chemistry, 138(2-3), 1116-1124 (2013-02-16)
The hypolipidemic and antioxidant actions of thymoquinone (TQ) and limonene (LMN) were investigated by giving 1 ml of 10mg TQ or 200mg LMN suspension, by gavage in two equal doses (morning and evening) of 0.5 ml each for 30 days
Nicholas J Kybert et al.
ACS nano, 7(3), 2800-2807 (2013-02-28)
Vapor sensors based on functionalized carbon nanotubes (NTs) have shown great promise, with high sensitivity conferred by the reduced dimensionality and exceptional electronic properties of the NT. Critical challenges in the development of NT-based sensor arrays for chemical detection include