Merck
333964
Sigma-Aldrich
フッ化ジルコニウム(IV) 水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrF4·xH2O
CAS番号:
分子量:
167.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
組成
Degree of hydration, 2-3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
InChI Key
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333964-VAR:
333964-BULK:
333964-250G:
333964-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)