Merck
333182
Sigma-Aldrich
硫化アルミニウム
granular, <10 mm particle size, 98%
別名:
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al2S3
CAS番号:
分子量:
150.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
granular
粒径
<10 mm
密度
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
InChI Key
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
333182-BULK:
333182-VAR:
333182-250G:
333182-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)