グレード
technical grade
形状
powder
組成
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
反応適合性
core: aluminum
SMILES記法
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
InChI Key
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
235849-VAR:
235849-BULK:
235849-50G:
235849-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.