Merck
332976
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
142-144 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Propylbenzoic acid was used in the preparation of [2,7-dimethoxy-8-(4-propylbenzoyl)naphthalen-1-yl](4-propylphenyl)-methanone.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
332976-BULK:
332976-1G:
332976-VAR:
332976-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kosuke Sasagawa et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 8), o2596-o2596 (2012-08-21)
In the title compound, C(32)H(32)O(4), the 4-propyl-benzoyl groups at the 1- and 8-positions of the naphthalene ring system are aligned almost anti-parallel, and their benzene rings make a dihedral angle of 8.64 (10)°. The dihedral angles between the naphthalene ring system