Merck
H55103
Sigma-Aldrich
2′-ヒドロキシプロピオフェノン
97%
別名:
2-(プロピオニル)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,580
¥2,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,580
About This Item
化学式:
HOC6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
1860264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI Key
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H55103-500G:
H55103-5G:
H55103-BULK:
H55103-VAR:
H55103-100G:
H55103-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)