Merck
332798
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-テトラフルオロニトロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F4NO2
CAS番号:
分子量:
195.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H
InChI Key
MKMDVNZEIQDZEP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene is a polyfluoroarene.[1] Mercuration of 2,3,4,5-tetrafluoronitrobenzene has been reported.[2] It reacts with thioureas to afford para substituted diaryl sulphides.[1] The nucleophilic aromatic substitution reactions of 2,3,4,5-tetrafluoronitrobenzene with methanol has been reported.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
332798-1G:
332798-VAR:
332798-BULK:
332798-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aromatic polyfluoro-compounds-LIII reactions of polyflouroarenes with thioureas.
Coe PL, et al.
Tetrahedron, 28(1), 105-109 (1972)
Organomercury compounds: XVII. The mercuration of 1, 2, 3, 4-tetrafluorobenzene, 1, 2, 3, 5-tetrafluorobenzene, 2, 3, 5, 6-tetrafluoroanisole, and 2, 3, 4, 5-tetrafluoronitrobenzene.
Albrecht HB and Deacon GB.
Journal of Organometallic Chemistry, 57(1), 77-86 (1973)
Reductively activated ?Polar? nucleophilic aromatic substitution. III: The reactions of polyfluoronitrobenzenes with methanol.
Niat M, et al.
Tetrahedron Letters, 35(48), 9059-9062 (1994)