Merck
332143
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)2CH(15NH)CO2H
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品332143は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]C(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
332143-VAR:
332143-500MG:
332143-500MG-PW:
332143-100MG-PW:
332143-BULK:
332143-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kishore K Mahalingan et al.
Nature structural & molecular biology, 27(9), 802-813 (2020-08-05)
Glutamylation, introduced by tubulin tyrosine ligase-like (TTLL) enzymes, is the most abundant modification of brain tubulin. Essential effector proteins read the tubulin glutamylation pattern, and its misregulation causes neurodegeneration. TTLL glutamylases post-translationally add glutamates to internal glutamates in tubulin carboxy-terminal
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here