certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. X0200000
traceable to USP 1722005
APIファミリー
xylose
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
154-158 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2102-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.