Merck
330604
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H10CO2H
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4633 (lit.)
bp
241-242 °C/746 mmHg (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
VSKXJRZPVDLHFY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid was used in the synthesis of substituted cyclohexyl carbonyl chlorides.[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
330604-5G:
330604-25G:
330604-BULK:
330604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and evaluation of mefway analogs as ligands for serotonin 5HT1A receptors.
Thio JP, et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-7 null