Merck
330256
Sigma-Aldrich
4′-ヒドロキシ-3′-ニトロアセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(NO2)COCH3
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1959078
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
132-135 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI Key
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
330256-1G:
330256-250MG:
330256-BULK:
330256-VAR:
試験成績書(COA)