Merck
608556
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
5 atom % D, 5 atom % 18O
別名:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D218O
CAS番号:
分子量:
22.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
同位体純度
5 atom % 18O
5 atom % D
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
608556-BULK:
608556-VAR:
試験成績書(COA)