Merck
329754
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldimethanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-C6H4CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
mp
110-111 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccccc1-c2ccccc2CO
InChI
1S/C14H14O2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI Key
UIMJANTUJQGSEX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
329754-VAR:
329754-1G:
329754-10G:
329754-BULK:
試験成績書(COA)