Merck
123838
Sigma-Aldrich
ビフェニル-4-メタノール
98%
別名:
4-(ヒドロキシメチル)ビフェニル, 4-フェニルベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥6,620
¥6,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥6,620
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
1937761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
96-100 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 25 mg/mL
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2
InChI Key
AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ビフェニル-4-メタノールは、CH3SO3Hを触媒とする炭酸トリメチレンの開環重合や[1]、ε-カプロラクトンとTMCの共重合[2]において開始剤となる単官能アルコールとして作用します。
アプリケーション
ビフェニル-4-メタノールは、アルキルリチウムの迅速定量の際に試薬として用いられました。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
123838-BULK:
123838-10G:
123838-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2603-2603 (1983)
A New Insight Into the Mechanism of the Ring-Opening Polymerization of Trimethylene Carbonate Catalyzed by Methanesulfonic Acid.
Campos JM, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 214(1), 85-93 (2013)
A comparison of the response of BHK21 C13 cells to 4-chloromethylbiphenyl, 4-hydroxymethylbiphenyl and benzyl chloride in a cell transformation test.
J M Dehnel et al.
Mutation research, 100(1-4), 223-226 (1982-01-01)
The cytotoxic and mutagenic effects of 4CMB, BC and 4HMB in V79 Chinese hamster cells.
F Mirzayans et al.
Mutation research, 100(1-4), 239-244 (1982-01-01)
DNA damage and its repair in cultured human alveolar tumor cells treated with benzyl chloride, 4-chloromethylbiphenyl or 4-hydroxymethylbiphenyl.
R Mirzayans et al.
Mutation research, 100(1-4), 203-206 (1982-01-01)