Merck
328731
Sigma-Aldrich
クロロギ酸2-ニトロフェニル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
201.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
bp
132-133 °C/7 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-4-2-1-3-5(6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
FHLXUWOHGKLDNF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
remainder 2-nitrophenol
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
328731-5G:
328731-VAR:
328731-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaofei Wang et al.
International journal of nanomedicine, 13, 4641-4659 (2018-08-28)
Improvement in drug accumulation in the lungs through inhalation administration and high expression of MMP2 and MMP9 in lung tumors have both been widely reported. MMP2/9-triggered-release micelles were constructed and in vitro and in vivo studies of inhalation administration against