アッセイ
98%
形状
liquid crystal
光学活性
[α]20/D −12°, c = 1 in chloroform-d
SMILES記法
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(OC[C@@H]3O[C@H]3CCC)cc2
InChI
1S/C29H40O5/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-21-31-24-15-13-23(14-16-24)29(30)33-26-19-17-25(18-20-26)32-22-28-27(34-28)12-4-2/h13-20,27-28H,3-12,21-22H2,1-2H3/t27-,28-/m0/s1
InChI Key
SDWUPBPBMWMRLN-NSOVKSMOSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328537-100MG:
328537-BULK:
328537-25MG:
328537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.