Merck
328529
Sigma-Aldrich
4′-(ペンチルオキシ)-4-ビフェニルカルボニトリル
liquid crystal (nematic), 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4OC6H4C6H4CN
CAS番号:
分子量:
265.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
liquid crystal (nematic)
SMILES記法
CCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H19NO/c1-2-3-4-13-20-18-11-9-17(10-12-18)16-7-5-15(14-19)6-8-16/h5-12H,2-4,13H2,1H3
InChI Key
RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
詳細
4′-(Pentyloxy)-4-biphenylcarbonitrile (5-OCB) liquid crystals are the member of the oxycyanobiphenyl family.[1] It exhibits liquid crystalline phase in the temperature range of 47-67.5oC.[1] Crystal and molecular structure of 5-OCB was reported. The crystals belong to the monoclinic system (a=21.378, b=5.695, c=12.789Å).[2] The 5-OCB molecules are antiparallel in layers. H NMR of the phase transitions has been studied.[1]
アプリケーション
5-OCB may be used in indicators and storage devices.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328529-VAR:
328529-250MG:
328529-1G:
328529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X-Ray Studies on the Mesogen 4?-n-Pentyloxy-4-Biphenylcarbonitrile(5OCB) in the Solid Crystalline State
Mandal P and Paul S
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 131(3-4) (1985)
Wide-line 1H NMR study of 4?-(pentyloxy)-4-biphenylcarbonitrile in different phase states
Chuvaev VF, et al.
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 53(12), 1925-1928 null