Merck
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-ブロモ-α-メチルベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
アプリケーション
H-NMRでジオ-ルの光学純度を決定する試薬となる、キラルなボロン酸の合成に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327247-VAR:
327247-BULK:
327247-5G:
327247-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)