Merck
324833
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-ニトロピリジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrN2O2
CAS番号:
分子量:
202.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
bp
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI Key
HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ブロモ-5-ニトロピリジンは、(ボック-ピペラジン-1-イルメチル)フェニルボロン酸ピナコールエステルとの鈴木-宮浦カップリングによるボック-保護(ピペラジン-1-イルメチル)ビアリールの調製に使用されました。 この化合物は2-ピリジル類似化合物の合成にも使用されました。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
324833-VAR:
324833-5G:
324833-1G:
324833-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hashim Motiwala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(19), 5812-5817 (2011-08-27)
The diacylglycerol acyltransferase enzyme, DGAT1, presents itself as a potential target for obesity as this enzyme is dedicated to the final committed step in triglyceride biosynthesis. Biphenyl ureas, exemplified by compound 4, have been reported to be potent hDGAT1 inhibitors.
Synthesis of a (piperazin-1-ylmethyl) biaryl library via microwave-mediated Suzuki-Miyaura cross-couplings.
Spencer J, et al.
Tetrahedron Letters, 52(31), 3963-3968 (2011)