Merck
324523
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Ethyl alcohol-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH2OH
CAS番号:
分子量:
47.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品324523は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324523-VAR:
324523-1G:
324523-BULK:
324523-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul J Fitzgerald
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
It is well established that a wide range of drugs of abuse acutely boost the signaling of the sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, where norepinephrine and epinephrine are major output molecules. This stimulatory effect is accompanied by