Merck
323276
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
99%
別名:
N-Z-Hydroxylamine, Benzyl N-hydroxycarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,690
25 G
¥21,300
¥5,690
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,690
25 G
¥21,300
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCONHOH
CAS番号:
分子量:
167.16
Beilstein:
1074034
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,690
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
65-70 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
ONC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
InChI Key
PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
323276-25G:
323276-1G:
323276-5G:
323276-VAR:
323276-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Danuta Gillner et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6350-6352 (2009-10-14)
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) is a critical bacterial enzyme for the construction of the bacterial cell wall. A screen biased toward compounds containing zinc-binding groups (ZBG's) including thiols, carboxylic acids, boronic acids, phosphonates and hydroxamates has delivered a