Merck
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
別名:
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N4O
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323071-VAR:
323071-25G:
323071-BULK:
323071-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)