Merck
322563
Sigma-Aldrich
1,3-ジヒドロ-1,3,3-トリメチルスピロ[2H-インドール-2,3'-[3H]フェナントロ[9,10-b](1,4)オキサジン]
別名:
1,3-ジヒドロ-1,3,3-トリ-メ-スピロ[2H-インドール-2,3'-[3H]フェナントロ[9,10-b](1,4)オキサジン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22N2O
CAS番号:
分子量:
378.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES記法
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
InChI Key
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
フォトクロミック色素
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
322563-1G:
322563-250MG:
322563-VAR:
322563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)