Merck
320595
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
別名:
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D4H2O2S
CAS番号:
分子量:
122.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
67-68 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
InChI Key
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
アプリケーション
ブタジエン-1,1,4,4-d4の簡便な原料です
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
320595-BULK:
320595-1G:
320595-VAR:
320595-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)