Merck
320587
Sigma-Aldrich
シアノギ酸ベンジル
97%
別名:
シアノギ酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1947475
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
InChI Key
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
320587-5G:4548173134963
320587-BULK:
320587-VAR:
320587-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)