Merck
319805
Sigma-Aldrich
3-フルオロサリチルアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3-2-(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
140.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
68-70 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
InChI Key
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
319805-VAR:
319805-1G:
319805-BULK:
319805-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)