Merck
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
98%
別名:
Fmoc pentafluorophenyl ester, Fmoc-OPfp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H11F5O3
CAS番号:
分子量:
406.30
Beilstein:
4594899
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI Key
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reagent for amino acid protection-activation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
317535-5G:
317535-VAR:
317535-BULK:
317535-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 303-303 (1986)