Merck
316652
Sigma-Aldrich
9-デセン-1-オール
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,300
About This Item
化学式:
H2C=CH(CH2)8OH
CAS番号:
分子量:
156.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39020322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI Key
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
316652-100G:
316652-25G:
316652-BULK:
316652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions