Merck
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
別名:
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CO2CH2C6H5)2O
CAS番号:
分子量:
286.28
Beilstein:
4324796
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
92%
形状
solid
mp
29-32 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carbonate
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
311219-5G:
311219-VAR:
311219-25G:
311219-1G:
311219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)