Merck
310883
Sigma-Aldrich
2,3,6-トリフルオロベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CN
CAS番号:
分子量:
157.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4706 (lit.)
密度
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
InChI Key
YWTXHALVWAISPR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3,6-Trifluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310883-VAR:
310883-1G:4548173133201
310883-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)