アッセイ
97%
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Tl]OC=O
InChI
1S/CH2O2.Tl/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
UESISTHQAYQMRA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
チェレンコフ放射物質での使用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310042-100G:
310042-BULK:
310042-VAR:
310042-10G:
試験成績書(COA)