Merck
310018
Sigma-Aldrich
ペンタメチレンビス(マグネシウムブロミド) 溶液
0.5 M in THF
別名:
ペンタン-1,5-ジ(マグネシウムブロミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrMg(CH2)5MgBr
CAS番号:
分子量:
278.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.999 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H10.2BrH.2Mg/c1-3-5-4-2;;;;/h1-5H2;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
25°C以下で保存するとマグネシウム塩の結晶を生じることがあります。容器を暖かい場所へ移し、穏やかに数回振り混ぜると固体は再び溶解します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310018-BULK:
310018-800ML:4548173133096
310018-PZ:
310018-100ML:4548173133089
310018-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cameron S Cowan et al.
Cell, 182(6), 1623-1640 (2020-09-19)
Human organoids recapitulating the cell-type diversity and function of their target organ are valuable for basic and translational research. We developed light-sensitive human retinal organoids with multiple nuclear and synaptic layers and functional synapses. We sequenced the RNA of 285,441