Merck
309915
Sigma-Aldrich
3,7-ジメチル-3-オクタノール
98%
別名:
テトラヒドロリナロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)C2H5
CAS番号:
分子量:
158.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71-73 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC(C)(O)CCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h9,11H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The chlorooxidation of 3,7-dimethyl-3-octanol (tetrahydrolinalool) was studied[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309915-100ML:
309915-VAR:
309915-500ML:
309915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark B Erman et al.
Chemistry & biodiversity, 5(6), 910-919 (2008-07-12)
Alpha-pinene and beta-pinene are abundantly represented in nature; they are obtained from renewable sources and are irreplaceable synthons for commercial-scale production of other terpenes. In a well-known process practiced by Millennium Specialty Chemicals (MSC), hydrogenation of pinenes gives cis- and