Merck
309869
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-methylpyrrole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO
CAS番号:
分子量:
123.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
148-150 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccn(C)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-4-8(2)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI Key
SZYIVZGXCXFXDN-UHFFFAOYSA-N
詳細
The enthalpy of formation of 3-acetyl-1-methylpyrrole in the condensed and gas phases was studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
309869-BULK:
309869-25G:
309869-5G:
309869-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(8), 2846-2851 (2010-02-10)
This work reports the enthalpies of formation in the condensed and gas phases of 2-acetyl-1-methylpyrrole and 3-acetyl-1-methylpyrrole, derived from the standard (p(o) = 0.1 MPa) molar enthalpies of combustion, in oxygen, Delta(c)H(m)(o), measured by static bomb combustion calorimetry and the