Merck
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-フェニルグリシンメチルエステル 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,030
50 G
¥22,600
¥7,030
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,030
50 G
¥22,600
About This Item
化学式:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS番号:
分子量:
201.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,030
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
308676-10G:
308676-VAR:
308676-50G:
308676-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)