アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4296 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)CCNC
InChI
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
MKDYQLJYEBWUIG-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
308099-VAR:
308099-BULK:
308099-25G:
308099-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)