Merck
305545
Sigma-Aldrich
N-Isopropyl-1,3-propanediamine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNH(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
InChI Key
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Formation constant of complexes of copper, nickel, cobalt and zinc ions with N-isopropyl-1,3-propanediamine was evaluated.[1]
アプリケーション
N-Isopropyl-1,3-propanediamine was used in preparation of cyclic urea.[2]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305545-1G:
305545-VAR:
305545-5G:
305545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Preparation of Polymeric and Cyclic Urethans and Ureas from Ethylene Carbonate and Amines.
Dyer E and Scott H.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 672-675 (1957)
Equilibrium Constants for the Formation of Complexes between Metal Ions and Polyamines1, 2.
Hares GB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1816-1818 (1956)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x